2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 93.5 EUR
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391771
CAS nummer: 1261517-16-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable