2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 811 EUR
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391762
CAS nummer: 1261680-97-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable