2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 468 EUR
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024978
CAS nummer: 33924-45-7