5-Iodo-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 93.5 EUR
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Smeltpunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397934
CAS nummer: 860585-81-5