2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400069-1G OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA 65.8 EUR
APOSOR400069-1G APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08753661
CAS nummer: 5274-71-5