4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 22 EUR
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Smeltpunt: 243…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406813
CAS nummer: 42860-06-0