2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-carboxyanisole, 2-Bromo-m-anisic acid
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.6 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Smeltpunt: 153…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848447
CAS nummer: 88377-29-1