6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400075-1G OR400075-25G OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA 78.9 EUR
APOSOR400075-1G APOSOR400075-25G APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662723
CAS nummer: 16064-10-1