4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391673
CAS nummer: 1261448-45-6
UN: 3261
ADR: 8,III