2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-iodo-2-nitrobenzene
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 64.3 EUR
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391758
CAS nummer: 1126425-84-0