4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 176 EUR
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18391657
CAS nummer: 1261776-05-9