2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 310 EUR
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391884
CAS nummer: 199436-55-0