2-Bromo-6-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400089-5G OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA 213 EUR
APOSOR400089-5G APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297.919 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391615
CAS nummer: 84483-27-2