3-Bromo-2-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 58.4 EUR
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08166320
CAS nummer: 855836-52-1