Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 292 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14697991
CAS nummer: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III