2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 176 EUR
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390316
CAS nummer: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8,III