Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400105-1G OR400105-5G OR400105-25G
APOSOR400105-1GEA 61.4 EUR
APOSOR400105-1G APOSOR400105-5G APOSOR400105-25G
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398719
CAS nummer: 1107627-14-4