Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400107-1G OR400107-25G OR400107-5G
APOSOR400107-1GEA 0 EUR
APOSOR400107-1G APOSOR400107-25G APOSOR400107-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203656
CAS nummer: 7120-41-4