2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 220 EUR
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11520412
CAS nummer: 1261850-41-2