5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,7-Dichloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan, 5,7-Dichloro-1-benzofuran-3(2H)-one
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 409 EUR
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.022 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544411
CAS nummer: 74815-20-6