2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400121-250MG OR400121-1G OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA 22 EUR
APOSOR400121-250MG APOSOR400121-1G APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391668
CAS nummer: 1261498-12-7
UN: 3261
ADR: 8,III