2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 173 EUR
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391608
CAS nummer: 1261438-63-4