2-Iodophenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400132-1G OR400132-250MG OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA 514 EUR
APOSOR400132-1G APOSOR400132-250MG APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₆BrIO
MW: 324.941 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194409
CAS nummer: 113258-84-7