4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 220 EUR
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD17013576
CAS nummer: 52727-95-4
UN: 3261
ADR: 8,III