4-Methoxy-3-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 78.9 EUR
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031284
CAS nummer: 15174-02-4