3-Chloro-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 106 EUR
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703192
CAS nummer: 17802-02-7