2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400161-1G OR400161-250MG OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA 139 EUR
APOSOR400161-1G APOSOR400161-250MG APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18905184
CAS nummer: 66195-38-8