3-Chloro-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 84.7 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14455916
CAS nummer: 5472-99-1