2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 322 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD20487652
CAS nummer: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III