3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400180-1G OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA 1140 EUR
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392224
CAS nummer: 51719-66-5