4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 5-Amino-2-iodo-4-nitrotoluene, 4-Iodo-6-nitro-m-toluidine
OR400191-1G OR400191-250MG OR400191-5G
APOSOR400191-1GEA 690 EUR
APOSOR400191-1G APOSOR400191-250MG APOSOR400191-5G
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇IN₂O₂
MW: 278.047 g/mol
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27949584
CAS nummer: 335349-58-1