2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 290 EUR
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072886
CAS nummer: 1035155-69-1