3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400195-1G
OR400195-250MG
OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA
64.3
EUR
APOSOR400195-1G
APOSOR400195-250MG
APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formule:
C₈H₉BrO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18204791 CAS nummer: 648439-19-4 |