2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
Smeltpunt: 94…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236727
CAS nummer: 793695-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II