2-Amino-4-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 164 EUR
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Smeltpunt: 139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14705890
CAS nummer: 99969-17-2