4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400208-250MG OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-250MGEA 0 EUR
APOSOR400208-250MG APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703052
CAS nummer: 89978-56-3