3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 43.8 EUR
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052329
CAS nummer: 43114-43-8