3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 97.9 EUR
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₄
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007098
CAS nummer: 80866-88-2