3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 658 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18204796
CAS nummer: 871116-91-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III