3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 243 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₉BrO₂S
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12025160
CAS nummer: 82657-76-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable