4-Iodo-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 22 EUR
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466297
CAS nummer: 21784-73-6