3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400222-250MG OR400222-1G
APOSOR400222-250MGEA 144 EUR
APOSOR400222-250MG APOSOR400222-1G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236862
CAS nummer: 23145-65-5