3-Ethynylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400233-1G OR400233-5G
APOSOR400233-1GEA 24.9 EUR
APOSOR400233-1G APOSOR400233-5G
3-Ethynylbenzoic acid 98%
3-Ethynylbenzoic acid
Formule: C₉H₆O₂
Smeltpunt: 164…171 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06658448
CAS nummer: 10601-99-7