7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 614 EUR
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040522
CAS nummer: 1820707-32-1