3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂Si
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28040529
CAS nummer: 16116-82-8