4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 921 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040523
CAS nummer: 1360945-34-1