Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl α,3-dibromo-o-toluate, 2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 78.9 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.967 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06804569
CAS nummer: 337536-14-8