Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 269 EUR
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formule: C₉H₈BrIO₂
MW: 354.967 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27949192
CAS nummer: 312747-81-2
UN: 3261
ADR: 8 III