4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Carboxy-2,6-dibromobenzyl bromide, α,3,5-Tribromo-p-toluic acid
OR400310-1G OR400310-250MG
APOSOR400310-1GEA 351 EUR
APOSOR400310-1G APOSOR400310-250MG
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid
Formule: C₈H₅Br₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096537
CAS nummer: 1820607-63-3
UN: 3261
ADR: 8,III