3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 62.9 EUR
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Smeltpunt: 29…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189467
CAS nummer: 154257-85-9